Learn More
Wright Stain, pur, certifié
Code produit 10637761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10637761 25 g Flacon en verre 25g
10537182 10 g Flacon en verre 10g
10219393 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933,304 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68988-92-1
Formule moléculaire C36H27Br4N3O5S+2
Poids moléculaire (g/mol) 933.304
Numéro MDL MFCD00082143
Clé InChI AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
CID PubChem 25113599
Nom IUPAC Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Wright Stain
Note relative au nom Pure
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Spectre IR Authentique
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement