Learn More
Fisherbrand™ Agitateur secoueur à pinces
Code produit 15534070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
0 min à 99 h et 59 min
Aucun minuteur
Vitesse de rotation:
400 tr/min
50 à 450 tr/min
Affichage:
Affichage LED
Sans affichage
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Vitesse de rotation Affichage Conditionnement
15534070 Aucun minuteur 400 tr/min Sans affichage 1 pièce
15544070 0 min à 99 h et 59 min 50 à 450 tr/min Affichage LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15534070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1710.00€ / 1 pièces
    Économisez 155.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Deux bras latéraux à 4 positions
Conçu pour simuler le mouvement de va-et-vient du poignet humain
  • Réglable de 0 à 15° angle de mélange 
  • Les pinces de bras latéraux ajustables peuvent accueillir jusqu’à 8 flacons (500 ml ou moins) 
  • Capacité de charge jusqu'à 4,5 kg avec protection contre les surcharges 
  • Comprend  deux ensembles de bras latéraux à 4 positions 
  • Compatible avec les chambres froides (5-25 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Angle d’inclinaison 0 à 15°
Vitesse de rotation 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V ; Type de prise : EU, UK, CN
Plage de températures (métrique) 5 °C à 25 °C (°compatible avec les chambres froides)
Capacité 8 flacons de 500 ml / plus petits
Capacité de charge (impériale) 10 lb
Dimensions (L x l x H) 390 x 320 x 300 mm
Description Sans affichage
Affichage Sans affichage
Comprend Ensemble de deux bras latéraux à 4 positions
Nbre de positions 8
Plage de durée Aucun minuteur