Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau personnalisés Write-On™ sur carte
Code produit 12797906 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Ocre
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12797906 Noir 10 pièces
12767906 Bleu 10 pièces
12707916 Marron -
12777906 Vert 10 pièces
12717916 Gris 10 pièces
12727916 Ocre 10 pièces
12787906 Rouge 10 pièces
12737916 Violet 10 pièces
12747916 Jaune 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12797906 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.75€
    8.24€ / 10 pièces
    Économisez 1.51€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Ces pratiques Write-On™ Les marqueurs de tuyauterie personnalisés vous permettent d'identifier rapidement vos tuyaux.
  • Les couleurs sont conformes à la norme BS1710.
Spécification
Certifications/Conformité DIN VDE 0472 partie 815, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE
Description Marqueurs de tuyau inscriptibles sur carte
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent, Sensible à la pression
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Carte
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 10
Nb par paquet 10 marqueurs/carte
Quantité 10/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0,099 mm
Dimensions (L x l) 16 x 75 mm
Dimensions (L x l x H) 75 x 75 x 16 mm
Longueur (impériale) 2,95 in
Longueur (métrique) 75,00 mm
Largeur (impériale) 2,95 in
Largeur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 0,63 in
Hauteur (métrique) 16 mm