Learn More
Cole Parmer™ Ruban inscriptible
Code produit 15719404 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Largeur (impériale):
0,5 in
1 in
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Conditionnement
15719404 Blanc 0,5 in 6 pièces
15366155 Assortiment 0,5 in 24 pièces
15752428 Assortiment 1 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15719404 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 0653021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    17.01€ / 6 pièces
    Économisez 0.99€
    5% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
À utiliser pour étiqueter / identifier les articles / produits de laboratoire.
  • Identifiez vos échantillons avec l’écriture et la couleur.
  • Le ruban résistant est étanche et résistant à l’huile et à l’acide.
  • Peut être utilisé avec un crayon, un stylo ou un marqueur permanent.
  • Résistant aux températures
Spécification
Couleur Blanc
Nb par paquet 6/boîte
Quantité 6/Bte
Plage de températures (métrique) -23°C à +121°C
Dimensions (L x l) 14 yd x 0,5 in
Longueur (impériale) 14 yd
Largeur (impériale) 0,5 in