Learn More
R&D Systems™ WS 12
Code produit 18045702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18045702 50 mg 50mg
18045102 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18045702 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3040/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.55€
    795.90€ / 50mg
    Économisez 82.65€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68489-09-8
Formule moléculaire C18H27NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau WS 12
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 289.41
Pureté >99%
Poids moléculaire 289.419