Learn More
WS-12, MedChemExpress
Description
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | WS-12 |
| CAS | 68489-09-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H27NO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | AR-15512 AVX-012 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 289.41 |
| Afficher plus |