Learn More
MedChemExpress WST-8
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 83.33 mg/mL (138.54 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 10 mg/mL (16.63 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 601.48 g/mol |
| CAS | 193149-74-5 |