Learn More
WTW™ Cuve rectangulaire WTW™
Code produit 10508381
Change view
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
20 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique unitSize
10508381 50 mm 1 pièce
10324781 20 mm 1 pièce
10693372 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10508381 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250614
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la détection automatique du filtre photLab™ et du photomètre spectral
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuves du filtre Photolab™ et du photomètre spectral. Lors de l’utilisation de cuves jetables, le matériau en PMMA, ainsi qu’une surface latérale structurée ou mate, sont nécessaires en raison de la détection de cuves par les photomètres Photolab™. Les cuves en verre et en quartz possèdent un marquage afin de placer les cuves dans le photomètre dans la même direction pour une précision encore plus élevée. Les cuves de mesure de la turbidité peuvent être marquées pour empêcher les influences par le verre : Ceci permet une précision plus élevée, également pour les valeurs < 1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cuvette
Longueur du trajet optique 50 mm
Forme Rectangle