missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WYE-132, MedChemExpress

Code produit 16454326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454326 100 mg
16463018 10 mg
16449586 50 mg
16445757 5 mg
16440016 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16454326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10044

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM; >5,000-fold selective versus PI3Ks). WYE-132 (WYE-125132) inhibits mTORC1 and mTORC2.

WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM

Spécification

Nom chimique ou matériau WYE-132
CAS 1144068-46-1
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H33N7O4
Quantité 100 mg
Synonyme WYE-125132
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3CC4CCC(C3)O4)=C5C(N(N=C5)C6CCC7(CC6)OCCO7)=N2)C=C1)NC
Poids moléculaire (g/mol) 519.6
Poids de la formule 519.6
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.