Learn More
WYE-132, MedChemExpress
Code produit 16463018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463018 10 mg
16454326 100 mg
16449586 50 mg
16445757 5 mg
16440016 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16463018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10044
MedChemExpress WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM; >5,000-fold selective versus PI3Ks). WYE-132 (WYE-125132) inhibits mTORC1 and mTORC2.
WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau WYE-132
CAS 1144068-46-1
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H33N7O4
Quantité 10 mg
Synonyme WYE-125132
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3CC4CCC(C3)O4)=C5C(N(N=C5)C6CCC7(CC6)OCCO7)=N2)C=C1)NC
Poids moléculaire (g/mol) 519.6
Poids de la formule 519.6
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease