Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X50 Critique Clean™ Chiffons de nettoyage/essuyage à code couleur, 6 paquets de 50 chiffons pliés en deux
Code produit 12579727
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Dimensions (L x l):
41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 in)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 in)
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
12579727 Bleu 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 in) -
12605596 Vert 41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 in) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12579727 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7441
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chiffons de nettoyage à usage prolongé sont conçus pour un essuyage léger et moyen dans les environnements de transformation alimentaire. Certifié pour le contact alimentaire et disponible en 4 couleurs pour aider à éviter la contamination croisée.
  • Chaque paquet contient 50 chiffons de nettoyage.
  • Les chiffons de nettoyage résistants à une seule couche sont conçus pour faciliter le nettoyage par code couleur.
  • Certifié pour le contact alimentaire, disponible en 4 couleurs différentes pour aider à éviter la contamination croisée.
  • Avancé Hydroknit™ Cette technologie garantit que chaque tissu est résistant et absorbe rapidement.
  • Feuilles rectangulaires à bords francs, composées de fibres de cellulose et de polypropylène non traitées chimiquement et non modifiées
  • Conçu pour améliorer les pratiques d'hygiène et de conformité réglementaires sur le lieu de travail, spécialement conçu pour les tâches d'essuyage légères et moyennes et particulièrement adapté aux environnements de préparation et de transformation des aliments.
  • Disponible dans un emballage hygiénique en polyéthylène contribuant à protéger contre les contaminants.
  • La distribution feuille par feuille permet d'éviter que la saleté n'entre en contact avec les lingettes nettoyantes tout en contrôlant leur utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 9,055 in
Longueur (métrique) 41,6 cm
Largeur (impériale) 9,055 in
Largeur (métrique) 24,5 cm
Matériau Polypropylène
Absorbance Très absorbant
Poids de base 1,96 kg
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Dimensions (L x l) 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 in)
À utiliser avec (application) Objectif du nettoyage
Quantité d’emballage 6 Sachets x 50 Feuilles