Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Lingettes légères, 6 rouleaux à dévidage central x 430 lingettes en papier 1 pli
GREENER_CHOICE
Code produit 16504562
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
2580 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16504562 Blanc 2580 pièces
16514562 Bleu 2580 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16504562 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6222
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour un nettoyage hygiénique léger, elle est idéale pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments. Compatible avec le portable WypAll™ Reach™ distributeur (6221) qui garantit que les rouleaux restent enfermés pour aider à prévenir la transmission de bactéries d'origine alimentaire. Quantité 6 rouleaux x 430 feuilles, 1 pli (2 580 au total).
  • Le rouleau à alimentation centrale L10 contient 430 feuilles de papier essuyant gaufrées
  • Lingettes de nettoyage à sec conçues pour un nettoyage hygiénique léger, idéales pour des tâches telles que le nettoyage des surfaces de préparation et de service des aliments.
  • Lingettes nettoyantes à usage unique conçues pour être utilisées une seule fois avec du détergent ou un désinfectant.
  • Conçu spécifiquement pour WypAll Distributeur de papier essuie-tout Reach (code produit 6221) à l'aide de l'embout distributeur rouge
  • Les rouleaux d'essuie-tout restent propres et enfermés afin de contribuer à prévenir la transmission des bactéries d'origine alimentaire.
  • Ces lingettes en papier se présentent sous forme de rouleau à alimentation centrale pour une distribution facile feuille à feuille.
  • Le gaufrage augmente la résistance de la feuille et améliore son aspect et son toucher, grâce à des liaisons entre les plis à motif unique sur toute la surface de la feuille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Papier
Poids de base 4,308 kg (poids net de la boîte)
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30 x 18,3 cm
À utiliser avec (application) Services et commerce de détail
À utiliser avec (équipement) Compatible avec le distributeur de papier essuie-tout WypAll™ Reach™ (6221) avec buse de distribution rouge
Épaisseur 1-ply
Stérilité Non stérile
Certifications / conformité (Europe) FSC F1 Mixte F2 Recyclé F3 Pure