Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™
Description
- Essuyeurs de nettoyage à sec conçus pour l'essuyage léger et le nettoyage de surfaces de préparation alimentaire et de service
- La technologie de gaufrage de l'essuyeur en papier lui confère un excellent rapport qualité-prix
- Ces essuyeurs en papier WypAll™
Specifications
Specifications
| Type de produit | Wiping Paper |
| Longueur (impériale) | 14.17 in. |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Largeur (impériale) | 14.17 in |
| Largeur (métrique) | 24 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Description | Rouleau compact |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de petits rouleaux WypAll™ 7041 |
| Épaisseur | 1 pli |
| Show More |