Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Général Clean™ Papier essuie-tout pour le service et le commerce de détail 7407, 6 rouleaux bleus x 500 lingettes
Description
- Chaque rouleau de papier d'essuyage L10 destiné aux services et au commerce de détail contient 500 essuyeurs en papier bleus à 1 pli, avec logo de marque gaufré.
- Présentés en rouleaux à dévidage central, ces rouleaux d'essuyeurs polyvalents de taille moyenne peuvent être utilisés avec ou sans distributeur et offrent davantage de feuilles par rouleau, réduisant ainsi la fréquence des recharges.
- Rouleau bleu compatible avec les distributeurs d'essuyeurs Aquarius™ Roll Control™ (7018, 7181), avec la plaque rouge existante.
- Compatible avec le distributeur WypAll ReachPlus™ (6521), offrant une distribution plus fiable feuille par feuille pour améliorer l'hygiène sur le lieu de travail et la maîtrise des coûts.
- La technologie unique Airflex™ offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles.
- Les rouleaux bleus L10 à dévidage central, perforés pour une distribution feuille par feuille, sont conçus pour les environnements de services et de commerce de détail.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 15,35 in |
| Longueur (métrique) | 58.5 cm |
| Largeur (impériale) | 15,35 en |
| Largeur (métrique) | 39 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Quantité d’emballage | 500 x 6 rolls (3 000 au total) |
| Stérilité | Non stérile |