Learn More
WypAll™ WypAll™ Papier de nettoyage général L10 pour distributeurs Reach PLUS et Roll Control
Code produit 17759108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 18,3 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17759108 38 x 18,3 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17759108 Fournisseur WypAll™ Code fournisseur 7406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    56.69€ / 6 rouleaux
    Économisez 78.31€
    58% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le papier d’essuyage WypAll™ L10 General Clean™ destiné aux services et au commerce offre une résistance et une capacité d’absorption exceptionnelles pour l’essuyage léger. Essuyeurs de nettoyage blancs en rouleau à dévidage central, compatibles avec notre distributeur à dévidage central le plus polyvalent, WypAll™ Reach PLUS™, ainsi qu’avec les distributeurs d’essuyeurs Aquarius™ Roll Control™.
Qu’il s’agisse d’éliminer la saleté, l’huile et la graisse ou d’absorber les déversements lors de la préparation des aliments, disposer du bon essuyeur est essentiel à vos activités. Alternative propre, absorbante et résistante aux essuie-tout, aux chiffons et aux torchons d’atelier, WypAll™ propose une vaste gamme d’essuyeurs et de chiffons conçus pour des tâches précises, afin de répondre aux besoins de votre secteur et de vous permettre de nettoyer en toute confiance. La gamme General Clean™ contribue à créer un environnement de travail propre grâce à des solutions efficaces de nettoyage général pour les tâches légères à moyennes. Les essuyeurs WypAll™ L10 General Clean™ destinés aux services et au commerce sont conçus pour répondre à chaque besoin d’essuyage. Ces rouleaux de papier d’essuyage sont compatibles avec notre distributeur à dévidage central le plus polyvalent, WypAll™ Reach PLUS™ (6521). Le distributeur WypAll™ Reach PLUS™ contribue à économiser de l’argent et à réduire l’impact environnemental en offrant un système de distribution feuille à feuille d’une polyvalence optimale. Grâce à ses possibilités de fixation murale hygiénique dans différentes positions, WypAll™ Reach PLUS™ permet de réduire la consommation de papier jusqu’à 50 %*, favorisant la durabilité de votre entreprise et réduisant les émissions de CO2. Ces rouleaux à dévidage central de taille moyenne et de grande capacité sont embossés au nom de la marque et perforés pour permettre la distribution feuille à feuille. Notre technologie exclusive Airflex™ offre une résistance et une capacité d’absorption exceptionnelles à chaque feuille. Ces rouleaux polyvalents de papier d’essuyage blanc à 1 pli peuvent être utilisés avec ou sans distributeur selon les besoins. Les rouleaux d’essuyage WypAll™ L10 General Clean™ pour les services et le commerce sont également compatibles avec nos distributeurs muraux d’essuyeurs Aquarius™ Roll Control™, en blanc (7018) et en gris (7181), avec la plaque rouge existante. Faciles à recharger et à nettoyer, ces distributeurs de papier d’essuyage offrent une distribution feuille à feuille plus fiable. La distribution contrôlée feuille à feuille réduit le nombre d’essuyeurs utilisés et garantit que l’utilisateur ne touche que la feuille nécessaire, pour une hygiène maximale et une meilleure maîtrise des coûts. Ces essuyeurs en papier WypAll™ peuvent être utilisés une seule fois avec un détergent ou un désinfectant. La compatibilité de ces essuyeurs Kimberly-Clark™ avec une application par pulvérisation et essuyage à l’acide peracétique, au peroxyde d’hydrogène et aux ammoniums quaternaires a été testée. Cette compatibilité permet aux travailleurs de nettoyer leur espace de travail, leurs véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation alimentaire avant et après utilisation. La pulvérisation et l’essuyage permettent également aux opérateurs de production de nettoyer et désinfecter leur poste de travail avant le passage à l’équipe suivante. Dans les environnements nécessitant un essuyage avec des essuyeurs entièrement imprégnés, la compatibilité de ces rouleaux WypAll™ avec le savon ou le détergent a été testée. Toujours suivre les instructions des fabricants concernant la dilution, l’application et le temps de contact. Ces rouleaux à dévidage central WypAll™ L10 sont conçus pour les environnements de services et de commerce. Ces essuyeurs WypAll™ existent également en bleu (7407). Chaque essuyeur mesure 38 cm (L) x 18,3 cm (l). *Résultats des essais Hall d’août 2022.
  • Chaque rouleau de papier d’essuyage WypAll™ L10 General Clean™ destiné aux services et au commerce contient 500 essuyeurs en papier blancs à 1 pli, embossés au nom de la marque.
  • Présentés en rouleau à dévidage central, ces essuyeurs polyvalents de taille moyenne peuvent être utilisés avec ou sans distributeur et offrent davantage de feuilles par rouleau, ce qui réduit les recharges et le nombre de camions sur les routes.
  • Rouleaux de papier d’essuyage compatibles avec les distributeurs d’essuyeurs Aquarius™ Roll Control™ (7018, 7181) utilisant la plaque rouge existante, ainsi qu’avec notre distributeur WypAll™ ReachPlus™ (6521), pour une distribution feuille à feuille plus fiable, une meilleure hygiène sur le lieu de travail et une meilleure maîtrise des coûts.
  • Grâce à la technologie exclusive Airflex™, ces essuyeurs de nettoyage offrent une résistance et une capacité d’absorption exceptionnelles.
  • Ces rouleaux WypAll™ L10 perforés, à dévidage central et à distribution feuille à feuille sont conçus pour les environnements de services et de commerce.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 7,2 in
Largeur (métrique) 18.3 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 38 x 18,3 cm
Format Rouleau à dévidage central
À utiliser avec (application) Service de nettoyage général, essuyage des surfaces de vente
À utiliser avec (équipement) Distributeurs muraux d'essuyeurs Reach PLUS et Aquarius™ Roll Control™
Quantité d’emballage 6 rouleaux × 500 essuyeurs (3 000 au total)
Épaisseur 1-ply