Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-tout WypAll™ L20 Extra
GREENER_CHOICE
Code produit 16308348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
24 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16308348 Bleu 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16308348 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7334
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Essuyeurs bleus, 2 plis, usage unique. Pour le nettoyage et l'essuyage, p. ex. d'outils et pièces, en environnement de production et de maintenance. Une technologie de gaufrage leur confère un excellent rapport qualité-prix. Compatibles avec le distributeur de bobines compactes WypAll™
  • Conçus pour le nettoyage et l'essuyage polyvalents dans les environnements de traitement et de maintenance, et parfaits pour le nettoyage des outils et des pièces.
  • Une technologie de gaufrage leur confère un excellent rapport qualité-prix.
  • Format bobine compacte
  • Compatibles avec le distributeur d'essuyeurs WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Wiping Paper
Longueur (impériale) 14.17 in.
Longueur (métrique) 48.4 cm
Largeur (impériale) 14.17 in
Largeur (métrique) 36.3 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 38 x 24 cm
Format Petit rouleau
Quantité d’emballage 140 feuilles/rouleau, 24 rouleaux
Épaisseur 2 plis