Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Distributeur d'essuie-glaces
Code produit 16594552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Autonome
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting unitSize
16594552 Autonome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16594552 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6221
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WypAll™ Reach™ Distributeur de lingettes conçu pour maintenir les rouleaux propres et fermés, ce qui contribue à prévenir la transmission des bactéries d'origine alimentaire.
  • Distributeur de lingettes individuelles portative
  • Conçu pour permettre une utilisation contrôlée de nos rouleaux à dévidage central pour les secteurs Alimentation et hygiène, ainsi que Service et vente au détail
  • Garantit que les rouleaux restent propres dans un endroit clos afin de prévenir la transmission de bactéries alimentaires
  • Le support inclus permet de fixer le distributeur au mur
  • Compatibles avec les rouleaux à dévidage central pour les secteurs Alimentation et hygiène (6220), ainsi que Service et vente au détail (6222 et 6223)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur à dévidage central
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 19.9 x 23.5 x 24.6 cm
Longueur (impériale) 9,3 in
Longueur (métrique) 19.9 cm
Largeur (impériale) 9,3 in
Largeur (métrique) 23.5 cm
Hauteur (impériale) 7,8 in
Hauteur (métrique) 24.6 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut
À utiliser avec (équipement) Rouleaux à dévidage central pour les secteurs Alimentation et Hygiène (6222 et6223 ) à l’aide de la buse de distribution rouge et rouleaux à dévidage central pour les secteurs Service et Vente au détail (6220) à l’aide de la buse de distribution noire