Learn More
WypAll™ WypAll™ Atteindre PLUS™ Distributeur à alimentation centrale General Clean, distributeur de rouleau blanc ou bleu
Code produit 17862446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale ou en surface
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
17862446 Fixation murale ou en surface 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17862446 Fournisseur WypAll™ Code fournisseur 6521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    29.57€ / 1 pièces
    Économisez 52.43€
    63% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
WypAll™ Atteindre PLUS™ Général Clean™ Ce distributeur permet de réaliser des économies et de réduire l'impact environnemental grâce à une distribution fiable de lingettes individuelles. Offrant des options de montage mural multipositionnelles hygiéniques, il est idéal pour une utilisation dans divers environnements, notamment les soins de santé, le commerce de détail et la fabrication.
Qu’il s’agisse d’éliminer la saleté, l’huile et la graisse ou d’absorber les déversements lors de la préparation des aliments, disposer du bon essuyeur est essentiel à vos activités. Alternative propre, absorbante et résistante aux essuie-tout, aux chiffons et aux torchons d’atelier, WypAll™ propose une vaste gamme d’essuyeurs et de chiffons conçus pour des tâches précises, afin de répondre aux besoins de votre secteur et de vous permettre de nettoyer en toute confiance. La gamme General Clean™ contribue à créer un environnement de travail propre grâce à des solutions efficaces de nettoyage général pour les tâches légères à moyennes. Le distributeur à dévidage central WypAll™ Reach PLUS™ General Clean™ est un distributeur flexible, feuille à feuille, conçu pour permettre une utilisation contrôlée de nos rouleaux à dévidage central. Facile à manipuler, ce système de distribution portable et fermé, blanc et bleu, est conçu pour garder votre rouleau propre, contribuer à prévenir la transmission de bactéries d’origine alimentaire et améliorer l’hygiène sur le lieu de travail. La distribution optimisée feuille à feuille permet de réduire la consommation de papier jusqu’à 50 %*, favorisant la durabilité de votre entreprise et réduisant les émissions de CO2. Le système de distribution hygiénique sans contact maintient les rouleaux d’essuyeurs entièrement protégés afin de limiter la contamination tout en favorisant une utilisation efficace du papier d’essuyage. Ce distributeur d’essuie-tout est facile à nettoyer, sans recoins où la saleté pourrait s’accumuler, et simple à recharger. Le système de distribution possède un couvercle à charnière pour une meilleure hygiène et peut être verrouillé pour plus de sécurité, ou laissé déverrouillé afin de faciliter l’accès selon vos besoins. WypAll™ Reach PLUS™ est notre distributeur à dévidage central le plus polyvalent, idéal pour de nombreux environnements, notamment les sites de fabrication très fréquentés, les commerces, les établissements de santé, les zones de préparation des aliments et la restauration. Le distributeur portable à dévidage central peut être posé sur un établi industriel, un îlot de cuisine, un chariot de nettoyage ou dans un véhicule de maintenance, ou être emporté sur les lieux d’intervention. Vous pouvez également utiliser le support fourni pour bénéficier de possibilités de fixation dans différentes positions adaptées à vos besoins d’essuyage dans tous les environnements. Les distributeurs à dévidage central WypAll™ Reach PLUS™ General Clean™ peuvent être installés à l’horizontale ou à la verticale selon vos besoins, pour une distribution traditionnelle par traction vers le bas ou pour des solutions d’essuyage dans des espaces difficiles d’accès, comme au-dessus d’un évier, sur des étagères ou contre des murs ou des placards. Ce distributeur flexible permet une distribution sous comptoir ou une installation murale ; il est conçu pour s’intégrer harmonieusement dans les espaces visibles par les clients comme dans les zones de service. Le distributeur à dévidage central WypAll™ Reach PLUS™ General Clean™ est compatible avec plusieurs rouleaux à dévidage central bleus et blancs de la marque WypAll™ : 7260 (bleu) et 7261 (blanc) avec l’embout bleu ; 7302 et 7407 (bleu), 7303 et 7406 (blanc) avec l’embout noir. Le distributeur à dévidage central mesure 22,6 cm (H) x 24,3 cm (l) x 27,1 cm (P). *Résultats des essais Hall d’août 2022.
  • Un distributeur à dévidage central polyvalent et portable.
  • Accueille un rouleau blanc ou bleu à la fois.
  • Le distributeur à dévidage central feuille à feuille contribue à réduire le gaspillage de papier jusqu’à 50 %, favorisant la durabilité et la maîtrise des coûts.
  • Le distributeur d’essuyeurs robuste et hygiénique maintient les rouleaux à dévidage central propres et protégés afin de contribuer à prévenir la transmission de bactéries d’origine alimentaire et à améliorer l’hygiène sur le lieu de travail.
  • Sa conception flexible permet plusieurs positions, notamment sous un comptoir, au mur ou sur un plan de travail, afin que vos essuyeurs soient toujours à portée de main.
  • Idéal pour les établissements de santé, les commerces, la préparation des aliments et les environnements de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur à dévidage central
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 8,9 in
Profondeur (métrique) 22.6 cm
Largeur (impériale) 9,6 in
Largeur (métrique) 24.3 cm
Hauteur (impériale) 27.1 cm
Hauteur (métrique) 27.1 cm
Capacité Lingettes
Matériau Acrylique
Mounting Fixation murale ou en surface
Product Style Couvercle à charnière
À utiliser avec (application) Tráfico pesado en industrias manufactureras, comercio minorista, atención médica, preparación de alimentos y servicios de alimentación.
Quantité 1 de chaque