Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Général Clean™ Chiffons de nettoyage réutilisables multi-usages 8349
Description
- Chaque WypAll X60 Général Clean™ Le paquet de chiffons de nettoyage multitâches contient 650 chiffons blancs, 1 pli
- HyperAbsorb™ Cette technologie contribue à réduire les déchets et à promouvoir des pratiques durables en offrant une grande durabilité et en permettant jusqu'à 5 réutilisations.
- Avancé Hydroknit™ Grâce à une technologie de pointe, ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et à absorption rapide. Le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en une structure tissée pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
- Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
- Rouleau de chiffons de nettoyage haute capacité, idéal pour les grandes zones de production et les ateliers industriels, ou tout autre endroit nécessitant un essuyage intensif.
- Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Professional™ distributeurs autonomes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 12,59 in |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (impériale) | 12,59 in |
| Largeur (métrique) | 42 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 38 x 42 cm |
| À utiliser avec (application) | Tâches d’essuyage légères |
| Dimensions | Jumbo |
| Afficher plus |