Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance X70 Clean™ Chiffons de nettoyage réutilisables, 1 boîte blanche
Description
- Chaque BRAG La boîte contient des chiffons de nettoyage blancs et absorbants.
- À utiliser avec des contaminants plus épais tels que la graisse et la saleté. Reste solide même mouillé et possède une grande durabilité
- Avancé Hydroknit™ La technologie garantit la résistance et l'absorption rapide de ces chiffons de nettoyage professionnels ; le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en nappes pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
- Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
- Les lingettes absorbantes sont fournies dans une boîte de rangement, permettant un accès contrôlé aux lingettes protégées.
- Les chiffons absorbants sont portables et idéaux pour les petits espaces de travail.
- Livré dans le flexible BRAG Système de boîte, offrant un emballage protecteur pour empêcher la saleté/les impuretés d'entrer en contact avec le produit
Spécification
Specifikationer
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 15,35 in |
| Longueur (métrique) | 42,2 cm |
| Largeur (impériale) | 15,35 in |
| Largeur (métrique) | 37,8 cm |
| Matériau | Cellulose |
| Couleur | Blanc |
| Description | Right Rag Box |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 42.1 x 37.5 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?