Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance X80 Clean™ Serviettes réutilisables ultra-résistantes, 1 BRAG™ Boîte
Description
- Chaque BRAG™ La boîte contient 152 chiffons blancs.
- Conçu avec précision pour éliminer les copeaux et débris métalliques des surfaces abrasives, comme les machines, les outils et les pièces.
- Contribue à améliorer la productivité et l'efficacité tout en réduisant les déchets
- Très réutilisable, jusqu'à 20 fois.
- Avancé Hydroknit™ Grâce à une technologie de pointe, ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et à absorption rapide. Le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en une structure tissée pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
- Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
- Conçues pour améliorer l'hygiène en minimisant le contact des saletés avec les lingettes nettoyantes, portables et idéales pour les petits espaces de travail.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour usages intensifs |
| Longueur (impériale) | 9,055 in |
| Longueur (métrique) | 25.4 cm |
| Largeur (impériale) | 9,055 in |
| Largeur (métrique) | 23.5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu acier |
| Dimensions (L x l) | 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in) |
| Quantité d’emballage | 160 lingettes/boîte |
| Épaisseur | 1 pli |
| Afficher plus |