Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance X80 Clean™ Serviettes réutilisables ultra-résistantes, 1 BRAG™ Boîte
Code produit p-7222295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu acier
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16853380 Bleu acier 1 pièce
16865543 Blanc 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16853380 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 8294
Les chiffons de nettoyage sont résistants, durables, indéchirables et possèdent les caractéristiques suivantes : Hydroknit™ technologie pour des lingettes légères et absorbantes. Les chiffons réutilisables sont idéaux pour une utilisation dans la fabrication industrielle et sont fournis dans un BRAG™ Boîtier pratique pour le transport et les petits espaces de travail. Quantité : 1 boîte x 152 lingettes absorbantes.
  • Chaque BRAG™ La boîte contient 152 chiffons blancs.
  • Conçu avec précision pour éliminer les copeaux et débris métalliques des surfaces abrasives, comme les machines, les outils et les pièces.
  • Contribue à améliorer la productivité et l'efficacité tout en réduisant les déchets
  • Très réutilisable, jusqu'à 20 fois.
  • Avancé Hydroknit™ Grâce à une technologie de pointe, ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et à absorption rapide. Le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en une structure tissée pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
  • Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
  • Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
  • Conçues pour améliorer l'hygiène en minimisant le contact des saletés avec les lingettes nettoyantes, portables et idéales pour les petits espaces de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace renforcé
Longueur (impériale) 9,055 in
Longueur (métrique) 25.4 cm
Largeur (impériale) 9,055 in
Largeur (métrique) 23.5 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu acier
Dimensions (L x l) 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in)
Quantité d’emballage 160 lingettes/boîte
Épaisseur 1 pli