Learn More
WZ4003, MedChemExpress
Code produit 16469387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469387 5 mg
16422917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469387 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15802
MedChemExpress WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.
WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.
Spécification
Nom chimique ou matériau WZ4003
CAS 1214265-58-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H29ClN6O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (67.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=C1)CC
Poids moléculaire (g/mol) 496.99
Poids de la formule 496.99
Pourcentage de pureté 98.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease