Learn More
MedChemExpress X-GAL
Code produit 16419467
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16419467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419467 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15934
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress X-GAL is a widely used chromogenic β-galactosidase substrate. β-galactosidase cleaves X-gal and produce an insoluble blue compound, which is detectable.
Spécification
CAS 7240-90-6
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme BCIG
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Quantité 5 g
Poids moléculaire 408.63 g/mol
Type de produit Dye Reagents
Pureté ou qualité 95.66%
Conditions d’expédition Room temperature