Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Code produit 10365410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10365410 1 g 1g
10203430 0.5 g 0.50g
10490470 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0404
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Filtrez efficacement les colonies avec X-Gal, un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal, formant un précipité bleu intense.
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galacto-pyranoside) est un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal en galactose incolore et en 4-chloro-3-bromo-indigo, en formant un précipité bleu intense. L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues.
L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues. La solution X-Gal est une solution stable, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en conjonction avec l’IPTG pour les analyses des colonies bleues / blanches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit X-Gal
Quantité 1 g
Propriétés du substrat Substrat chimique
Type de substrat Substrat bêta-gal, X-Gal