Learn More
Corning™ Compresseur X-MINI™
Code produit 17264456 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Compresseur X-MINI
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17264456 Compresseur X-MINI
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17264456 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6915
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le compresseur Corning™ X-MINI™ permet le dégazage de cellules ciblées par microbulle. Il peut accueillir une seringue de 10 ml avec bouchon. La pression générée à l’aide du compresseur X-MINI™ suffit pour isoler jusqu’à 1 x 107 cellules et une seringue peut traiter jusqu’à 3 ml de suspension cellulaire à la fois.
Les systèmes Corning™ X-SERIES™ sont fabriqués pour Corning™ par ThermoGenesis Corp. X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ et X-MINI™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de ThermoGenesis Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système Corning X-SERIES
À utiliser avec (application) Applications de bioprocédé