Learn More
Draeger Safety Masque X-plore 1320 FFP2 NR D V
Le masque X-Plore 1320 FFP2 NR D V Draeger Safety est un masque facial jetable pour la protection contre les particules solides et liquides (classe 2).
Marque:  Draeger Safety 3951214
Code produit. 10601931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    28.20€ / 10 pièces
    Économisez 10.35€
    26% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Ajouter au panier
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
Description
  • Convient aux applications telles que le ponçage et la coupe de bois dur et tendre
  • Le matériau du filtre CoolSAFE offre des performances de filtration élevées et une faible résistance respiratoire
  • Le joint nasal efficace absorbe la sueur et assure l’étanchéité du masque autour du visage
  • Le matériau du masque, stable et renforcé, offre une stabilité dimensionnelle pendant de longues périodes
  • Le port du masque n’empêche pas de parler
  • La couche interne est hypoallergénique et offre un toucher doux sur la peau
Spécification
Spécification
Light Blue
Mask
Valve
10/Pk.