Learn More
Sac pour boîte de film radiographique
Code produit 15595584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 x 36 cm (12 x 14,125 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Conditionnement
15595584 30 x 36 cm (12 x 14,125 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15595584 Fournisseur Bel Art Code fournisseur F133520001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Maintient le film radiographique en sécurité dans un environnement de protection sombre, éliminant ainsi les risques d’exposition
  • La surface extérieure noire du sac est en nylon étroitement tissé ; La doublure intérieure est en vinyle opaque noir
  • Le grand rabat de fermeture recouvre le sac sur tous les bords pour le protéger
  • Avec bande de fermeture par boucle et crochet
Spécification
Type de produit Sac pour boîte de film radiographique
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 36 cm
Matériau Nylon, vinyle
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Film radiographique
Dimensions (LxW) 30 x 36 cm (12 x 14,125 po)
Jetable Non