Learn More
Corning™ Kit d’anneau d’équilibrage X-SERIES™
Code produit 17224466 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17224466 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17224466 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le kit d’anneau d’équilibrage Corning™ X-SERIES™ est conçu pour équilibrer le contenu de la coupelle de centrifugation avant la centrifugation.
Les systèmes Corning™ X-SERIES™ sont fabriqués pour Corning™ par ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ et X-MINI™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de ThermoGenesis Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 et 7,4 g
À utiliser avec (équipement) Systèmes X-WASH et X-LAB
Quantité 1 kit