Learn More
Corning™ Contrepoids X-SERIES™
Code produit 17294456 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Poids : Faible
Poids : Haut
Poids : Moyenne
Capacité (métrique):
161 à 240 ml
40 à 90 mL
91 à 160 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité (métrique) Conditionnement
17294456 Poids : Haut 161 à 240 ml 1 pièce
17204466 Poids : Moyenne 91 à 160 mL 1 pièce
17214466 Poids : Faible 40 à 90 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17294456 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’ensemble de contrepoids Corning™ X-SERIES™ est conçu pour équilibrer le contenu de la centrifugeuse avant la centrifugation.
Les systèmes Corning™ X-SERIES™ sont fabriqués pour Corning™ par ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ et X-MINI™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de ThermoGenesis Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 161 à 240 ml
À utiliser avec (équipement) Systèmes X-WASH et X-LAB
Quantité 1/sachet ; 1/boîte
Type de produit Poids : Haut