Description
Les systèmes Corning™ X-SERIES™ sont fabriqués pour Corning par ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ et X-MINI™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de ThermoGenesis Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Équilibre le contenu de la centrifugeuse avant la centrifugation |
| Quantité | 1/sachet, 1/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes X-WASH et X-LAB |
| Type de produit | Contrepoids |