Learn More
BRAND™ X-Shaped Tubing Connector
Code produit 10343232 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 14 à 15 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10343232 D.I. de 14 à 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10343232 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 153135
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
X-Shaped Tubing Connector suitable for tubes with an inner diameter of 14 to 15 mm.
  • X-Shape
  • Constructed of polypropylene
  • Translucent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 84 mm
Taille de la tubulure D.I. de 14 à 15 mm
Forme X-shape