Learn More
Heathrow Scientific Tourniquets x-tourn™
Code produit 16390696 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Vert
Quantité:
100/boîte
25/rouleau
250/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 rouleaux
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
16390696 Vert 100/boîte 100 pièces
16310706 Orange 250/boîte 250 pièces
16320706 Orange 25/rouleau 25 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16390696 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur HS120108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95€
    28.53€ / 100 pièces
    Économisez 36.42€
    56% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Les tourniquets x-tourn™ sont de haute qualité, ce qui élimine l’entortillement ou l’ondulation en cas d’utilisation. Sans latex, sans protéines de caoutchouc, résines ou acides gras pouvant produire des réactions hypersensibles.
  • Moins abrasif que les autres marques, l’épaisseur uniforme empêche la déchirure et la rupture
  • En polyisoprène flexible et souple
  • Sans latex
  • Jetable
Spécification
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Quantité 100/boîte
Type de produit Garrot
Jetable Usage unique
Longueur (métrique) 45,7 cm
Longueur (impériale) 18 in
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,54 cm