Learn More
Corning™ Système X‐WASH™
Code produit 17294466 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cartouches jetables
Module de contrôle
Station d’accueil
Quantité:
1/sachet ; 1/boîte
1/sachet ; 12/boîte
1/sachet ; 2/boîte
1/sachet ; 36/boîte
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 pièces
36 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
17294466 Cartouches jetables 1/sachet ; 2/boîte 2 pièces
17264466 Module de contrôle 1/sachet ; 1/boîte 1 pièce
17274466 Station d’accueil 1/sachet ; 1/boîte 1 pièce
17204476 Cartouches jetables 1/sachet ; 12/boîte 12 pièces
17214476 Cartouches jetables 1/sachet ; 36/boîte 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17294466 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le système Corning™ X-WASH™ est conçu pour laver, remettre en suspension et réduire le volume des suspensions cellulaires dans un système stérile et fermé, garantissant ainsi une récupération et une viabilité cellulaires toujours élevées avec des temps de traitement courts.
  • Les protocoles de processus peuvent être personnalisés pour garantir une récupération constante des cellules élevée
  • Les capteurs infrarouges hautement sensibles détectent l’interface entre les cellules et les milieux et dirigent les cellules lavées dans une chambre de récolte dédiée.
  • La chambre de récolte peut être pré-remplie avec le milieu de son choix
    pour la resuspension des cellules récoltées
  • Permet le transfert des données de traitement du module de contrôle X-WASH vers la base de données afin de prendre en charge le traitement, la surveillance et la communication des informations selon les BPF.
  • Récupération constante élevée (>90 %) et viabilité (>80 %) des cellules
  • Système stérile, à usage unique, fonctionnellement fermé
  • Volume de traitement : 40 à 240 ml
  • Temps moyen de traitement : 10 à 15 minutes/cycle de lavage
  • Volumes de récolte programmables (3 à 40 ml)
  • Système de lavage de cellules basé sur la centrifugation
  • Protocoles personnalisés
  • Traçabilité : Transfert électronique des données de traitement
  • Compatible avec les codes-barres
  • Dispositifs médicaux US de classe I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 40 à 240 ml
À utiliser avec (équipement) Système X-WASH
Quantité 1/sachet ; 2/boîte
Dimensions 5 x 3,9 po (H x P)
Contenu et stockage 7°C à 50°C
Type de produit Cartouches jetables