Learn More
IKA™ Tube X10 DIS-50-T-M. 10 avec élément dispersant
Code produit 16268511 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16268511 50 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16268511 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020016317
En stock
Le tube jetable DIS-50-S est conçu pour dissoudre les échantillons dans différents solvants et est équipé d’une lame de dissolveur.
  • Tube pour contrôle P de l’entraînement de tube ULTRA-TURRAX™
  • Volume : 50 ml
  • Plage de fonctionnement : 10 à 40 ml
  • Unité fonctionnelle : Dissolveur, titane
  • Couvercle à membrane : Oui
  • Stérile : Non
  • Étiquette IVD : Non
  • Conforme à ICH-Q3D : Oui
  • Application : Broyage, mélange, dissolution
  • Exemple d’application : Dissolution de comprimés ou de capsules dans des solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Description Équipé d’une plaque de dissolveur en titane
À utiliser avec (équipement) Contrôle P de l’entraînement de tube Ultra TURRAX™
Quantité d’emballage 10/paquet