Learn More
Thermo Scientific Menzel X1000 Coverslip 22x40mm #1.5 (0.16-0.19mm)
Marque:  Thermo Scientific Menzel BB02200400AC13MNZ0
X1000 Coverslip 22x40mm #1.5 (0.16-0.19mm)
Code produit. 17264904
  • 48.62€ / 1000 pièces