Learn More
Vai Veltek X12 946ml 70% Sterile IPA in WFI
Marque: Vai Veltek DECWFI-TR-05-BB-E
X12 946ml 70% Sterile IPA in WFI
Sécurité et traitement
- DECON-AHOL
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.