Learn More
Mettler Toledo Online X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Marque:  Mettler Toledo Online 30111135
X30 Technical Buffer Solution pH11, Sachets 20ml
Code produit. 15395698
  • 108.00€ / 30 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Technical buffer solution pH 11.00
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine