Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses réfrigérées sur pied X4FR
GREENER_CHOICE
Code produit 31723097 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
IVD-MD
Utilisation générale
Tension:
230 V
Alimentation électrique:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Alimentation électrique Conditionnement
31723097 IVD-MD 230 V 220/240 V 1 pièce
31723096 Utilisation générale 230 V 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723097 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007361
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez vos recherches grâce à Thermo Scientific Centrifugeuse réfrigérée sur pied série X avec technologie GreenCool. La centrifugeuse X4FR est une centrifugeuse haute performance à durabilité accrue qui offre une excellente puissance et une grande polyvalence grâce à son interface tactile avancée, sa connectivité transparente et ses capacités de conformité complètes dans une configuration sur pied peu encombrante.
Thermo Scientific Les centrifugeuses réfrigérées X4FR avec GreenCool Technology associent une durabilité accrue à des performances et une durabilité accrues. Ils sont équipés d’une interface utilisateur à écran tactile en couleur facile à utiliser. Les centrifugeuses facilitent la programmation des résultats rapides et permettent un accès facile au suivi des performances, à la durée de vie du rotor et à la santé de la centrifugeuse. Avec une capacité allant jusqu’à 4 l, ils permettent de faire tourner 196 tubes de sang, 40 tubes coniques de 50 ml et 96 tubes coniques de 15 ml. La polyversibilité maximale est atteinte avec 18 Rods disponibles au choix et Thermo Scientific Auto-Lock Échange de rotor pour passer rapidement d’une application à l’autre. Les cylindres verrouillables sont de référence sur le X4FR pour optimiser la commodité, la flexibilité et la nettoyage dans chaque laboratoire. Ils sont disponibles à l’achat individuellement ou dans des emballages pratiques basés sur des applications. Les emballages de culture cellulaire comprennent la centrifugeuse, le plateau, Thermo Scientific ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml et 50 ml. Les ensembles de traitement du sang comprennent la centrifugeuse, le rotor, ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes de sang de 5/7 ml et 9/10 ml.
Caractéristiques de performance :
  • L'interface utilisateur tactile intuitive simplifie l'utilisation grâce à une barre de menu facilement accessible et une icône d'état de la centrifugeuse pour une surveillance en un coup d'œil.
  • Thermo Scientific Effet centrifuge cumulé (ACE fonction d'intégration pour une reproductibilité accrue
  • Thermo Scientific Le système de détection de déséquilibre SMARTSpin contribue à optimiser la sécurité et à maximiser l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduelle pour chaque option de rotor et de godet.
  • Refroidissement stable à des températures inférieures à celles des modèles précédents, contribuant à garantir l'intégrité des échantillons thermosensibles grâce à une température de consigne plus basse °°de -20 °C.
Durabilité accrue :
  • Thermo Scientific La technologie GreenCool intègre un système de refroidissement de nouvelle génération utilisant un fluide frigorigène naturel (R290), ce qui réduit l'impact environnemental grâce à un potentiel de réchauffement global (PRG) de 3, sans contribuer à l'appauvrissement de la couche d'ozone et en respectant les réglementations européennes et américaines de l'EPA relatives aux gaz fluorés.
  • La fonction marche/arrêt du compresseur en mode vert avec programmation d'arrêt permet de prolonger la durée de vie du compresseur et de réduire les coûts énergétiques.
  • Les fonctions de programmation permettent de réaliser des économies d'énergie et de programmer le démarrage de la centrifugeuse dès votre arrivée au laboratoire.
  • Thermo Scientific Fiberlite Les rotors pèsent jusqu'à 60 % de moins que les rotors métalliques équivalents et, par conséquent, accélèrent/décélèrent plus rapidement, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite par cycle.
  • Options de rotors carénés, y compris les Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield Les rotors 1000A et HIGHPlate 6000 permettent aux utilisateurs de faire tourner des tubes, des bouteilles et des assiettes à des vitesses plus élevées avec moins d'énergie que les modèles sans pare-brise.
  • Fabriqué dans une usine certifiée zéro déchet utilisant de l'électricité 100 % renouvelable à Osterode am Harz, en Allemagne
Auto-Lock remplacement du rotor :
  • Changement de rotor sécurisé et ergonomique par simple pression d'un bouton en seulement trois secondes, sans outil.
  • L'accès complet à la chambre facilite le nettoyage et contribue à minimiser les risques de contamination.
  • Flexibilité permettant de passer rapidement d'une application à l'autre et de s'adapter aux besoins changeants du laboratoire
ClickSeal Couvercles de confinement biologique :
  • Les options de fermeture pour le confinement biologique, compatibles avec le port de gants et permettant une ouverture/fermeture d'une seule main, sont conçues de manière ergonomique pour une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers.
  • Des signaux de fermeture sonores et visuels renforcent la sécurité.
  • Certification de confinement biologique délivrée par le National Institute for Health Protection (Porton Down, Royaume-Uni) ou par TÜV NORD CERT GmbH (Allemagne) pour certains rotors
La polyvalence du rotor et Fiberlite rotors en fibre de carbone :
  • Jusqu'à 18 options de rotor, y compris Fiberlite Options de rotors en fibre de carbone, pour optimiser les performances et la flexibilité
  • Fiberlite Les disques de frein en fibre de carbone bénéficient d'une garantie de 15 ans et d'une utilisation illimitée.
  • La fibre de carbone offre la possibilité de mouler chaque cavité pour s'adapter aux tubes coniques jetables, aux bouteilles et autres consommables.
  • Thermo Scientific Le rotor haute capacité TX-1000 offre une excellente polyvalence d'application avec une variété de récipients d'échantillons (bouteilles, bouteilles coniques, tubes coniques, tubes à fond rond, tubes à sang, microtubes, microplaques, poches de sang et poches de culture cellulaire). Élargissez vos options grâce à l'adaptateur BIOLink (75007304), qui offre 17 configurations d'adaptateurs supplémentaires.
Caractéristiques de sécurité et d'ergonomie :
  • Le modèle sur pied comprend des roulettes verrouillables pour faciliter le rangement et le nettoyage en milieu de salle blanche.
  • Conception compacte et peu encombrante pour optimiser l'espace de travail à une hauteur ergonomique
  • Les dispositifs de sécurité du couvercle favorisent le chargement et le déchargement ergonomiques des échantillons et facilitent le nettoyage.
Connectivité et gestion des données :
  • Les données du journal des événements, du journal des rotors et des graphiques peuvent être exportées facilement. USB aux formats CSV ou PDF
  • Les programmes et les données exportées sont téléchargeables et partageables entre les unités.
  • Facultatif Thermo Scientific SECURE-Spin Ce mode disponible active des fonctions de contrôle avancées et sécurisées dans les centrifugeuses de la série X en prenant en charge la conformité et la traçabilité de la gestion des données selon la norme 21 CFR Part 11.
  • La documentation traçable permet de conserver la trace d'audit des modifications de paramètres et de programmes
  • Compatible avec Thermo Scientific Centri-Log Logiciel de gestion de données Plus permettant la surveillance à distance d'un nombre illimité de centrifugeuses et le suivi des échantillons grâce à un lecteur de codes-barres
Conformité et préparation des salles blanches :
  • Classe ISO 8 modèles sur pied compatibles avec les salles blanches
  • Compatible avec la décontamination au peroxyde d'hydrogène vaporisé
  • Utilisation générale en laboratoire, certifiée IVD, options répertoriées par la FDA disponibles
  • La technologie GreenCool est conforme aux réglementations européennes et américaines de l'EPA sur les gaz fluorés.
Modèles précédents :Sorvall X4FR Pro, Multifuge X4FR Pro, Sorvall XFR, KR4i, KR4-22, GR4-22, Sorvall RC4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC partie 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 4 bioflacons de 1 000 ml, 196 tubes sanguins de 5/7 ml, 148 tubes sanguins de 9/10 ml, 96 x 15 ml, 40 tubes coniques de 50 ml, 4 x 6 microplaques avec rotor TX-1000
FCR max. 25 830 xg à angle fixe (avec microlitre à rotor 30 x 2 ml) ; 7 197 xg prélevés (avec rotor H-Fflex HS4)
Vitesse max. 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Matériau Parois avant, supérieure et latérales : plastique PC-ABS recouvert de laque à base de 2K PUR ; boîtier en métal : métal laminé à froid avec revêtement en poudre ; bol de la centrifugeuse : acier inoxydable ; pieds de la centrifugeuse : roulettes verrouillables.
Modèle Centrifugeuse X4FR
Niveau sonore <54 dB(A)
Profil (accélération / freinage) Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Stockage de programmes Hasta 100 programas, incluida programación de varios pasos a través de pantalla táctil; Incluye opciones de pulso personalizables
Rotor 18 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement 99 h 59 min 59 s max. ; avec modes continu et impulsion personnalisable
Étalons ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilée Non
Garantie Limité à 5 ans
Dimensions (H x l x P) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 53,1 in
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 135 cm
Poids net 155 kg / 341.8 lb.
Alimentation électrique 220/240 V
Tension 230 V
Fréquence 50/60Hz
Utilisation en laboratoire / salle blanche Classe ISO 8 selon la norme EN ISO 14644-1
Type de produit IVD-MD
Type d’affichage Interface à écran tactile couleur