Learn More
Descrizione
Thermo Scientific Les centrifugeuses réfrigérées X4TR avec GreenCool Technology associent une durabilité accrue à des performances et une durabilité accrues. Les centrifugeuses sont dotées d’une interface utilisateur à écran tactile en couleur, facile à utiliser. Ils permettent de programmer facilement des résultats rapides et d’accéder facilement au suivi des événements, de la durée de vie du rotor et de l’état de santé de la centrifugeuse. Avec une capacité allant jusqu’à 4 l, ils permettent de faire tourner 196 tubes de sang, 40 tubes coniques de 50 ml et 96 tubes coniques de 15 ml. La polyversibilité maximale est atteinte avec 18 Rods disponibles au choix et Thermo Scientific Auto-Lock Échange de rotor pour passer rapidement d’une application à l’autre. Ils sont disponibles à l’achat individuellement ou dans des emballages pratiques basés sur des applications. Les emballages de culture cellulaire comprennent la centrifugeuse, le plateau, Thermo Scientific ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml et 50 ml. Les ensembles de traitement du sang comprennent la centrifugeuse, le rotor, ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes de sang de 5/7 ml et 9/10 ml.
Caractéristiques de performance :
- L'interface utilisateur tactile intuitive simplifie l'utilisation grâce à une barre de menu facilement accessible et une icône d'état de la centrifugeuse pour une surveillance en un coup d'œil.
- Thermo Scientific Effet centrifuge cumulé (ACE fonction d'intégration pour une reproductibilité accrue
- Thermo Scientific Le système de détection de déséquilibre SMARTSpin contribue à optimiser la sécurité et à maximiser l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduelle pour chaque option de rotor et de godet.
- Refroidissement stable à des températures inférieures à celles des modèles précédents, contribuant à garantir l'intégrité des échantillons thermosensibles grâce à une température de consigne plus basse °de -20 °C.
Durabilité accrue :
- Thermo Scientific La technologie GreenCool intègre un système de refroidissement de nouvelle génération utilisant un fluide frigorigène naturel (R290), ce qui réduit l'impact environnemental grâce à un potentiel de réchauffement global (PRG) de 3, sans contribuer à l'appauvrissement de la couche d'ozone et en respectant les réglementations européennes et américaines de l'EPA relatives aux gaz fluorés.
- La fonction marche/arrêt du compresseur en mode vert avec programmation d'arrêt permet de prolonger la durée de vie du compresseur et de réduire les coûts énergétiques.
- Les fonctions de programmation permettent de réaliser des économies d'énergie et de programmer le démarrage de la centrifugeuse dès votre arrivée au laboratoire.
- Thermo Scientific Fiberlite Les rotors pèsent jusqu'à 60 % de moins que les rotors métalliques équivalents et, par conséquent, accélèrent/décélèrent plus rapidement, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite par cycle.
- Options de rotors carénés, y compris les Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield Les rotors 1000A et HIGHPlate 6000 permettent aux utilisateurs de faire tourner des tubes, des bouteilles et des assiettes à des vitesses plus élevées avec moins d'énergie que les modèles sans pare-brise.
- Fabriqué dans une usine certifiée zéro déchet utilisant de l'électricité 100 % renouvelable à Osterode am Harz, en Allemagne
Auto-Lock remplacement du rotor :
- Changement de rotor sécurisé et ergonomique par simple pression d'un bouton en seulement trois secondes, sans outil.
- L'accès complet à la chambre facilite le nettoyage et contribue à minimiser les risques de contamination.
- Flexibilité permettant de passer rapidement d'une application à l'autre et de s'adapter aux besoins changeants du laboratoire
ClickSeal Couvercles de confinement biologique :
- Les options de fermeture pour le confinement biologique, compatibles avec le port de gants et permettant une ouverture/fermeture d'une seule main, sont conçues de manière ergonomique pour une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers.
- Des signaux de fermeture sonores et visuels renforcent la sécurité.
- Certification de confinement biologique délivrée par le National Institute for Health Protection (Porton Down, Royaume-Uni) ou par TÜV NORD CERT GmbH (Allemagne) pour certains rotors
La polyvalence du rotor et Fiberlite rotors en fibre de carbone :
- Jusqu'à 18 options de rotor, y compris Fiberlite Options de rotors en fibre de carbone, pour optimiser les performances et la flexibilité
- Fiberlite Les disques de frein en fibre de carbone bénéficient d'une garantie de 15 ans et d'une utilisation illimitée.
- La fibre de carbone offre la possibilité de mouler chaque cavité pour s'adapter aux tubes coniques jetables, aux bouteilles et autres consommables.
- Thermo Scientific Le rotor haute capacité TX-1000 offre une excellente polyvalence d'application avec une variété de récipients d'échantillons (bouteilles, bouteilles coniques, tubes coniques, tubes à fond rond, tubes à sang, microtubes, microplaques, poches de sang et poches de culture cellulaire). Élargissez vos options grâce à l'adaptateur BIOLink (75007304), qui offre 17 configurations d'adaptateurs supplémentaires.
Caractéristiques de sécurité et d'ergonomie :
- Conception compacte et peu encombrante pour optimiser l'espace de travail à une hauteur ergonomique
- Les dispositifs de sécurité du couvercle favorisent le chargement et le déchargement ergonomiques des échantillons et facilitent le nettoyage.
Connectivité et gestion des données :
- Les données du journal des événements, du journal des rotors et des graphiques peuvent être exportées facilement. USB aux formats CSV ou PDF
- Les programmes et les données exportées sont téléchargeables et partageables entre les unités.
- Facultatif Thermo Scientific SECURE-Spin Ce mode disponible active des fonctions de contrôle avancées et sécurisées dans les centrifugeuses de la série X en prenant en charge la conformité et la traçabilité de la gestion des données selon la norme 21 CFR Part 11.
- La documentation traçable permet de conserver la trace d'audit des modifications de paramètres et de programmes
- Compatible avec Thermo Scientific Centri-Log Logiciel de gestion de données Plus permettant la surveillance à distance d'un nombre illimité de centrifugeuses et le suivi des échantillons grâce à un lecteur de codes-barres
Conformité et préparation des salles blanches :
- Classe ISO 6 modèles de table compatibles avec les salles blanches
- Compatible avec la décontamination au peroxyde d'hydrogène vaporisé
- Utilisation générale en laboratoire, certifiée IVD, options répertoriées par la FDA disponibles
- La technologie GreenCool est conforme aux réglementations européennes et américaines de l'EPA sur les gaz fluorés.
Modèles précédents :
Sorvall X4R Pro, Multifuge X4R Pro, Sorvall XTR, Multifuge 4SR, Sorvall Légende TR, Légende XTR, Légende X3R, Sorvall RT6000, Sorvall RT7, Jouan MR22i
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC partie 15 |
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Capacité | 4 bioflacons de 1 000 ml, 196 tubes sanguins de 5/7 ml, 148 tubes sanguins de 9/10 ml, 96 x 15 ml, 40 tubes coniques de 50 ml, 4 x 6 microplaques avec rotor TX-1000 |
| FCR max. | 25 830 xg à angle fixe (avec microlitre à rotor 30 x 2 ml) ; 7 197 xg prélevés (avec rotor H-Fflex HS4) |
| Vitesse max. | 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores) |
| Réfrigéré | Oui |
| Système d’entraînement | Direct, induction sans brosse à profil bas |
| Matériau | Parois avant, supérieure et latérales : plastique PC-ABS recouvert de laque à base de 2K PUR ; boîtier en métal : métal laminé à froid avec poudre ; récipient de centrifugeuse : acier inoxydable ; pieds de la centrifugeuse : en caoutchouc |
| Modèle | Centrifugeuse X4TR |
| Niveau sonore | <51 dB(A) |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.