Learn More
Descripción
Les produits SPE PFAS HyperSep sont conçus pour répondre aux besoins d’extraction et de concentration des échantillons de PFAS pour un dépistage ciblé et non ciblé, tout en minimisant la contamination de fond. La gamme de sélectivités et de formats est conçue pour répondre aux exigences des principales méthodes d’analyse environnementale en extrayant et en concentrant des échantillons d’eau potable, d’eau souterraine, d’eau de surface, d’eau usée, de sol, d’aliments et d’autres matrices complexes.
Les substances alkylées perfluorées et polyfluorées (PFAS) figurent parmi les principaux contaminants émergents préoccupants. La détection et la quantification de PFAS connues, ainsi que la découverte de substances PFAS inconnues, se développent rapidement. Les solutions SPE sont une partie essentielle du flux de travail analytique dans l’analyse des composés PFAS.
Thermo Scientific fournit une gamme de produits permettant de répondre aux exigences en matière d’analyses des PFAS, par ex. les méthodes de l’EPA : 1633, 537.1, 533.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | SPE PFAS Hypersep, 30 mg, 3 ml, WAX |
| Poids du lit | 30 mg |
| À utiliser avec (application) | Réglementation de l’UE et autres réglementations, extraction de PFAS à partir de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteurs sous vide ou équipement SPE automatisé |
| Granulométrie | 55 à 65 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | WAX polymérique |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Quantité | 30/Pk. |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.