Learn More
Medicom X500 Transparent Overboots Classic in PE 70µm - On
Marque:  Medicom 10.200
X500 Transparent Overboots Classic in PE 70µm - On
Code produit. 16533951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21€
    143.56€ / 500 pièces
    Économisez 23.65€
    14% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026