Learn More
Xanomeline oxalate, MedChemExpress
Code produit 16475668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475668 10 mg
16428367 5 mg
16421837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16475668 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13410
MedChemExpress Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanomeline oxalate
Forme physique Solid
CAS 141064-23-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25N3O5S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme LY246708 oxalate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC=C(C2=NSN=C2OCCCCCC)C1.O=C(O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 371.45
Poids de la formule 371.45
Pourcentage de pureté 96.26%
Qualité Research