Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xanthan Gum |
| CAS | 11138-66-2 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C8H14Cl2N2O2 |
| Synonyme | 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride |
| Clé InChI | VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | 2-(2,4-diaminophénoxy)éthanol ; dichlorydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.112 |
| CID PubChem | 47932 |
| Afficher plus |