Learn More
Xanthène-9-carboxamide, TRC
Code produit 30453769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453769 500 mg 500mg
30453783 100 mg 100mg
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453769 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX744003500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5813-90-1
Formule moléculaire C14H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.24
Nom IUPAC 9H-xanthène-9-carboxamide
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthene-9-carboxamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Poids de la formule 225.079