Learn More
Xanthène-9-carboxamide, TRC
Code produit 30453783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453783 100 mg 100mg
30453769 500 mg 500mg
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX744003100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5813-90-1
Formule moléculaire C14H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.24
Nom IUPAC 9H-xanthène-9-carboxamide
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthene-9-carboxamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Poids de la formule 225.079