Learn More
Acide xanthène-9-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398395 25 g 25g
11388395 5 g -
11308405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10384.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 82-07-5 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Transesterification of the ethyl ester of commercially available xanthene-9-carboxylic acid yeildits 3- quinuclidinyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La transestérification de l’ester éthylique des levures de l’acide xanthène-9-carboxylique 3-ester quinuclidinyl commercialisées.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-07-5
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.231
Numéro MDL MFCD00005059
Clé InChI VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthene-9-carboxylic acid, xanthanoic acid, xanthenecarboxylic acid, 9-xanthenecarboxylic acid, unii-63a81f6a8v, xanthene-9-carboxylicacid, pubchem17697, maybridge1_006340, 9-xanthenylcarboxylic acid, chembl520
CID PubChem 65736
Nom IUPAC Acide 9H-xanthène-9-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthene-9-carboxylic acid
Point de fusion ∽217°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 174414
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%