Learn More
Acide xanthène-9-carboxylique, TRC
Code produit 30455498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX4999005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Formule moléculaire C14 H10 O3
Quantité 5 g
Synonyme Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Nom IUPAC Acide 9H-xanthène-9-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Poids de la formule 226.063