Learn More
Xanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488933 25 g 25g
11498933 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11077.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.52€
    72.65€ / 25g
    Économisez 14.87€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La xanthine et le système xanthine oxydase peut être utilisé pour produire des radicaux superoxydes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,067 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-89-6
Formule moléculaire C5H4N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.113
Numéro MDL MFCD00078453
Clé InChI LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
CID PubChem 1188
ChEBI CHEBI:17712
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-2,6-dione
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthine
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 8733
Merck Index 14,10059
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.067g/L).
Poids de la formule 152.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Xanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Xanthine