Learn More
Xanthine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498933 100 g 100g
11488933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11077.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La xanthine et le système xanthine oxydase peut être utilisé pour produire des radicaux superoxydes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,067 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-89-6
Formule moléculaire C5H4N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.113
Numéro MDL MFCD00078453
Clé InChI LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
CID PubChem 1188
ChEBI CHEBI:17712
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-2,6-dione
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthine
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 8733
Merck Index 14,10059
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.067g/L).
Poids de la formule 152.11
Pourcentage de pureté 99%